Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Dicyclohexylchlorophosphine ≥98%
Fornitore: Alfa Aesar
Pericolo
Formula: C₁₂H₂₂ClP
Peso molecolare: 232,73 g/mol
Punto di ebollizione: 97 °C (0,1 mmHg)
Densità: 1,054
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014294
CAS Number: 16523-54-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 g 33571.03
Codice articolo fornitore: 33571.03
Codice articolo locale: ALFA33571.03
5 g 33571.06
Codice articolo fornitore: 33571.06
Codice articolo locale: ALFA33571.06
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Densità 1.054
Sensibilità Air & Moisture Sensitive
Peso formula 232.73
CAS No. 16523-54-9
Purezza 98+%
Indice di rifrazione 1.5330
Punto di infiammabilità >110°(230°F)
Forma fisica Liquid
Odore/Profumo Acrid
Punto di ebollizione 97°/0.1mm
Formula molecolare C12H22ClP
N. MDL MFCD00014294
N. ONU 3265
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità