Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Dicyclohexylchlorophosphine ≥97%
Fornitore: Acros Organics
Pericolo
Formula: C₁₂H₂₂ClP
Peso molecolare: 232,73 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014294
CAS Number: 16523-54-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Appearance Clear colorless Liquid
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Bottiglia di vetro 5 g ACRO353290050
Codice articolo fornitore: 353290050
Codice articolo locale: ACRO353290050
Bottiglia di vetro 1 g ACRO353290010
Codice articolo fornitore: 353290010
Codice articolo locale: ACRO353290010
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità