Stampa…
3-Bromo-6-fluorochromone ≥97%
H32163.06EA 214.24 EUR
H32163.06
3-Bromo-6-fluorochromone ≥97%
3-Bromo-6-fluorochromone
Formula: C₉H₄BrFO₂
Peso molecolare: 243,03 g/mol
Punto di fusione: 130…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094003
CAS Number: 179111-05-8