Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine ≥98%
Fornitore: Acros Organics
Formula: C₁₃H₁₆N₂O
Peso molecolare: 216,29
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023752
CAS Number: 6094-60-6
EINECS: 228-043-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Appearance Yellow to beige Crystalline powder and/or chunks
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Bottiglia di vetro 10 g ACRO136860100
Codice articolo fornitore: 136860100
Codice articolo locale: ACRO136860100
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità