L-Glutamic acid 5-benzyl ester 99%
Fornitore: Thermo Scientific
ACRO225670250EA
220
EUR
ACRO225670250
ACRO225670010
ACRO225670050
L-Glutamic acid 5-benzyl ester 99%
L-Glutamic acid 5-benzyl ester
Formula:
C₁₂H₁₅NO₄ Peso molecolare: 237,3 g/mol Punto di fusione: 162…167 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00002633 CAS Number: 1676-73-9 EINECS: 216-826-1 |
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +26° to +29° (20°C, 589 nm) (c=2, 1N HCl) |