Allyl cyclohexanepropionate
Fornitore: TCI EUROPE
TCIAC0485-25MLEA 57 EUR InStock
TCIAC0485-25ML TCIAC0485-500ML
Allyl cyclohexanepropionate
Allyl cyclohexanepropionate
Form: Clear Liquid
Product Categories: Materials Chemistry, Monomers
Other Product Names / Synonyms: Cyclohexanepropionic Acid Allyl Ester, 3-Cyclohexylpropionic Acid Allyl Ester
Formula: C₁₂H₂₀O₂
Peso molecolare: 196,29 g/mol
MDL Number: MFCD00059557
CAS Number: 2705-87-5
EINECS: 220-292-5
Visualizza i codici
Ordine
Informazioni correlate
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità