Stampa…
Samarium diiodide 0,1 M in THF stabilizzato, AcroSeal™
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Stabilization: Stabilised with Sm
294991000.EA 99.4 EUR
294991000.
Samarium diiodide 0,1 M in THF stabilizzato, AcroSeal™
Samarium diiodide
Formula: SmI₂
Peso molecolare: 404,17 g/mol
Densità: 0,922 g/cm³
Flash Pt: –17 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00058873
CAS Number: 32248-43-4
UN: 2056
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Blue-green to dark blue Solution
Titration Argentometric 0.08 to 0.12 M
Stabilizer Samarium