Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Bis(trimethylsilyl)methane ≥98%
Fornitore: Alfa Aesar
Pericolo
Formula: C₇H₂₀Si₂
Peso molecolare: 160,405 g/mol
Punto di ebollizione: 132…133 °C
Punto di fusione: –71 °C
Densità: 0,750
Flash Pt: 12 °C (53 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008275
CAS Number: 2117-28-4
EINECS: 218-322-7
ADR: 3,II
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 g A15662.03
Codice articolo fornitore: A15662.03
Codice articolo locale: ALFAA15662.03
25 g A15662.14
Codice articolo fornitore: A15662.14
Codice articolo locale: ALFAA15662.14
5 g A15662.06
Codice articolo fornitore: A15662.06
Codice articolo locale: ALFAA15662.06
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Punto di fusione -71°
Peso formula 160.41
CAS No. 2117-28-4
Purezza 98%
Indice di rifrazione 1.4170
Punto di infiammabilità 12°(53°F)
Punto di ebollizione 132-133°
Formula molecolare (CH3)3SiCH2Si(CH3)3
N. MDL MFCD00008275
N. ONU 1993
Riferimento Beilstein 1734530
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità