Stampa…
Quinizarin green
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16971100EA 182 EUR
EHERC16971100
Quinizarin green
Quinizarin green
Formula: C₂₈H₂₂N₂O₂
Peso molecolare: 418,496 g/mol
MDL Number: MFCD00001195
CAS Number: 128-80-3
EINECS: 204-909-5