Stampa…
4,4'-Stilbenedicarboxylic acid 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A11839.06EA 218 EUR
A11839.06 A11839.14 A11839.03
4,4'-Stilbenedicarboxylic acid 96%
4,4'-Stilbenedicarboxylic acid
Formula: C₁₆H₁₂O₄
Peso molecolare: 268,27 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013994
CAS Number: 100-31-2
EINECS: 202-838-4