Stampa…
2-(2-Thienyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Attenzione
H54347.MDEA 39.31 EUR
H54347.MD H54347.03
2-(2-Thienyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-(2-Thienyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Formula: C₈H₅NO₂S₂
Peso molecolare: 211,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01936014
CAS Number: 24044-07-3