Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
Fornitore: Cayman Chemical
CAYM11058-1 CAYM11058-5 CAYM11058-500
2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
Formula: C₈H₇N₃S
Peso molecolare: 177,22
MDL Number: MFCD00490009
CAS Number: 30235-28-0
EINECS: 000-000-0
Order Now
Ordine
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità