2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
B23882.03EA
50.1
EUR
B23882.03
B23882.06
2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole 97%
2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole
Formula:
C₁₃H₁₀N₂S Peso molecolare: 226,30 g/mol Punto di fusione: 155…158 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236016 CAS Number: 56503-96-9 EINECS: 000-000-0 |