Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
4-Methyl-2-(4-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Fornitore: Cayman Chemical
Formula: C₁₀H₈N₂O₂S
MDL Number: MFCD00171757
CAS Number: 144060-98-0
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 mg CAYM13049-100
Codice articolo fornitore: 13049-100
Codice articolo locale: CAYM13049-100
1 g CAYM13049-1
Codice articolo fornitore: 13049-1
Codice articolo locale: CAYM13049-1
250 mg CAYM13049-250
Codice articolo fornitore: 13049-250
Codice articolo locale: CAYM13049-250
500 mg CAYM13049-500
Codice articolo fornitore: 13049-500
Codice articolo locale: CAYM13049-500
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità