Stampa…
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Attenzione
H51723.06EA 270.4 EUR
H51723.06 H51723.03
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₂S
Peso molecolare: 220,25 g/mol
Punto di fusione: 244…248 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00171753
CAS Number: 39091-01-5