Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Ethyl 4-(bromomethyl)-2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Fornitore: Cayman Chemical
Formula: C₁₂H₁₁BrN₂O₂S
MDL Number: MFCD11869291
CAS Number: 1138444-37-7
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 mg CAYM13007-100
Codice articolo fornitore: 13007-100
Codice articolo locale: CAYM13007-100
1 g CAYM13007-1
Codice articolo fornitore: 13007-1
Codice articolo locale: CAYM13007-1
250 mg CAYM13007-250
Codice articolo fornitore: 13007-250
Codice articolo locale: CAYM13007-250
500 mg CAYM13007-500
Codice articolo fornitore: 13007-500
Codice articolo locale: CAYM13007-500
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità