Stampa…
2-(4-Methoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Attenzione
H54038.03EA 98.28 EUR
H54038.03 H54038.MD
2-(4-Methoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-(4-Methoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₁NO₃S
Peso molecolare: 249,28 g/mol
Punto di fusione: 236…241 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06857928
CAS Number: 54001-16-0