Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Fluorescein diacetate, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck Millipore (Calbiochem‎)
Formula: C₂₄H₁₆O₇
MDL Number: MFCD00005062
CAS Number: 596-09-8
EINECS: 209-877-6
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
5 g 343209-5
Codice articolo fornitore: 343209-5
Codice articolo locale: CALB343209-5
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità