Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate), Novabiochem® per sintesi
Fornitore: Novabiochem (Part of Merck)
Pericolo
Formula: C₁₁H₁₆F₆N₅OP
Peso molecolare: 379,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00075445
CAS Number: 94790-37-1
EINECS: 423-020-5
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 g 01-62-0010-100
Codice articolo fornitore: 8.51006.0100
Codice articolo locale: NOVA8.51006.0100
1 kg 8.51006.1000
Codice articolo fornitore: 8.51006.1000
Codice articolo locale: NOVA8.51006.1000
25 g 01-62-0010-25
Codice articolo fornitore: 8.51006.0025
Codice articolo locale: NOVA8.51006.0025
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità