Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Fornitore: Acros Organics
Attenzione
Formula: C₁₁H₁₆F₆N₅OP
Peso molecolare: 379,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00075445
CAS Number: 94790-37-1
Appearance White to off-white Crystalline powder
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Glass bottle 5 g ACRO299430050
Codice articolo fornitore: 299430050
Codice articolo locale: ACRO299430050
Glass bottle 1 g ACRO299430010
Codice articolo fornitore: 299430010
Codice articolo locale: ACRO299430010
Glass bottle 25 g ACRO299430250
Codice articolo fornitore: 299430250
Codice articolo locale: ACRO299430250
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità