Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Fornitore: Novabiochem (Part of Merck)
Pericolo
Formula: C₁₁H₁₆BF₄N₅O
Peso molecolare: 321,1 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077413
CAS Number: 125700-67-6
EINECS: 423-040-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 g 01-62-0015-100
Codice articolo fornitore: 8.51008.0100
Codice articolo locale: NOVA8.51008.0100
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità