Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
O-Methylisourea hemisulphate ≥94%
Fornitore: Acros Organics
ACRO233030250 ACRO233030010 ACRO233032500
O-Methylisourea hemisulphate ≥94%
Formula: C₂H₆N₂O·0.5H₂SO₄
Peso molecolare: 123,12 g/mol
Punto di fusione: 147…153 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040594
CAS Number: 52328-05-9
EINECS: 257-851-8
Order Now
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥92 %
Ordine
Informazioni correlate
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità