Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Cyclohexyldiphenylphosphine ≥98%
Fornitore: Alfa Aesar
Formula: C₁₈H₂₁P
Peso molecolare: 268,33 g/mol
Punto di fusione: 58…62 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00046360
CAS Number: 6372-42-5
EINECS: 228-904-2
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 g 36708.22
Codice articolo fornitore: 36708.22
Codice articolo locale: ALFA36708.22
1 g 36708.03
Codice articolo fornitore: 36708.03
Codice articolo locale: ALFA36708.03
25 g 36708.14
Codice articolo fornitore: 36708.14
Codice articolo locale: ALFA36708.14
5 g 36708.06
Codice articolo fornitore: 36708.06
Codice articolo locale: ALFA36708.06
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Sensibilità Air Sensitive
Punto di fusione 58-62°
Peso formula 268.34
CAS No. 6372-42-5
Purezza 98%
Punto di infiammabilità >110°(230°F)
Forma fisica Solid
Formula molecolare C18H21P
N. MDL MFCD00046360
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità