Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Cyclohexyldiphenylphosphine ≥98%
Fornitore: Acros Organics
Attenzione
ACRO406100050 ACRO406100010
Cyclohexyldiphenylphosphine ≥98%
Formula: C₁₈H₂₁P
Peso molecolare: 268,33 g/mol
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00046360
CAS Number: 6372-42-5
EINECS: 228-904-2
Order Now
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Ordine
Informazioni correlate
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità