Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
BOP-Cl
ACRO310060050EA
76.9
EUR
ACRO310060050
ACRO310060250
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride 97%
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
Formula:
C₆H₈ClN₂O₅P Peso molecolare: 254,6 g/mol Punto di fusione: 191 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010077 CAS Number: 68641-49-6 UN: 1759 ADR: 8,II |
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |