Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Isosorbide dimethyl ether ≥99%
Fornitore: Acros Organics
Formula: C₈H₁₄O₄
Peso molecolare: 174,20
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064828
CAS Number: 5306-85-4
EINECS: 226-159-8
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Bottiglia di vetro 25 g ACRO369910250
Codice articolo fornitore: 369910250
Codice articolo locale: ACRO369910250
Bottiglia di vetro 100 g ACRO369911000
Codice articolo fornitore: 369911000
Codice articolo locale: ACRO369911000
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità