Iminostilbene
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0076.08EA
433
EUR
PROOMM0076.08
Iminostilbene
Iminostilbene
Formula:
C₁₄H₁₁N Peso molecolare: 193,25 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005071 CAS Number: 256-96-2 EINECS: 205-970-0 |