1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
ACRO367160250EA
227
EUR
ACRO367160250
ACRO367160050
ACRO367160010
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine 98%
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine
Formula:
C₉H₁₆N₂O₂ Peso molecolare: 184,24 g/mol Punto di ebollizione: 140 °C (2mbar) Densità: 1,17 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00190247 CAS Number: 63074-07-7 UN: 3267 ADR: 8,III |
Appearance | Colorless to yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5195 to 1.5215 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |