Stampa…
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L09678.06EA 179 EUR
L09678.06 L09678.03
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine 98%
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine
Formula: C₆H₅N₃S
Peso molecolare: 151,19 g/mol
Punto di fusione: 67…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005810
CAS Number: 767-64-6
EINECS: 212-186-2