Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Estriol
Fornitore: Cayman Chemical
Formula: C₁₈H₂₄O₃
MDL Number: MFCD00003691
CAS Number: 50-27-1
EINECS: 200-022-2
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 mg CAYM10006484-100
Codice articolo fornitore: 10006484-100
Codice articolo locale: CAYM10006484-100
1 g CAYM10006484-1
Codice articolo fornitore: 10006484-1
Codice articolo locale: CAYM10006484-1
500 mg CAYM10006484-500
Codice articolo fornitore: 10006484-500
Codice articolo locale: CAYM10006484-500
5 g CAYM10006484-5
Codice articolo fornitore: 10006484-5
Codice articolo locale: CAYM10006484-5
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità