3-Ethylbenzothiazolium bromide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
L08903.09EA
61.8
EUR
L08903.09
L08903.18
3-Ethylbenzothiazolium bromide ≥98%
3-Ethylbenzothiazolium bromide
Formula:
C₉H₁₀BrNS Peso molecolare: 244,16 g/mol Punto di fusione: 205…207 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051852 CAS Number: 32446-47-2 |