Stampa…
5,6-Dimethyl-2,1,3-benzothiadiazole ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B20755.03EA 89.44 EUR
B20755.03 B20755.06
5,6-Dimethyl-2,1,3-benzothiadiazole ≥97%
5,6-Dimethyl-2,1,3-benzothiadiazole
Formula: C₈H₈N₂S
Peso molecolare: 164,23 g/mol
Punto di fusione: 83…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00174277
CAS Number: 1887-60-1