Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Zirconio (IV) ossido ≥99.4% (metals basis excluding Hf) stabilizzato, in polvere -100 Mesh
Fornitore: Alfa Aesar
Attenzione
Stabilization: Stabilised with Calcia (CaO) 4%
40452.A1 40452.30 40452.18
Zirconio (IV) ossido ≥99.4% (metals basis excluding Hf) stabilizzato, in polvere -100 Mesh
The main use of zirconia is in the production of ceramics. Zirconium dioxide is also used as the solid electrolyte in electrochromic devices As protective coating on particles of titanium dioxide pigments, as a refractory material, in insulation, abrasives and enamels.
Plasma Spray Grade. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with oxidizing agents, Alcohols, Halogens.
Formula: ZrO₂
Peso molecolare: 123,22 g/mol
Punto di ebollizione: 4300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2680 °C
Densità: 5,75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: ambient
MDL Number: MFCD00011310
CAS Number: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
UN: 0000
Merck Index: 14,10180
Order Now
Ordine
Specifiche
Informazioni correlate
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità