Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Zirconio (IV) ossido (ZrO₂:TiO₂ - 90:10)% (w/w) stabilizzato, in pastiglie
Fornitore: Alfa Aesar
Stabilization: Stabilised with Ti (10% TiO₂)
Formula: ZrO₂
Peso molecolare: 123,22 g/mol
Punto di fusione: ∼2500 °C
Densità: 5,4
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011310
CAS Number: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
5 g 45126.06
Codice articolo fornitore: 45126.06
Codice articolo locale: ALFA45126.06
25 g 45126.14
Codice articolo fornitore: 45126.14
Codice articolo locale: ALFA45126.14
100 g 45126.22
Codice articolo fornitore: 45126.22
Codice articolo locale: ALFA45126.22
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Densità 5.4
Punto di fusione ca 2500°
CAS No. 1314-23-4
Forma fisica ≈1g Tablets
Formula molecolare ZrO2:TiO2, 90:10 wt%
N. MDL MFCD00011310
Riferimento Merck 14,10180
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità