A causa della attività di  manutenzione del sistema,  il prezzo a voi riservato e la disponibilità del prodotto non saranno visibili  dalle ore 01:00 a.m. CET di sabato alle ore 0:30 a.m. CET di lunedì. Eventuali ordini effettuati saranno processati una volta che la manutenzione è stata completata.
Fmoc-L-phenylalanine
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: N-α-Fmoc-L-PhenylalanineN-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanineFmoc-Phe-OH
TCIAF0297-5GEA 15 EUR InStock
TCIAF0297-5G TCIAF0297-25G
Fmoc-L-phenylalanine
Fmoc-L-phenylalanine
Formula: C₂₄H₂₁NO₄
Peso molecolare: 387,4 g/mol
MDL Number: MFCD00037128
CAS Number: 35661-40-6
EINECS: 252-661-1
Visualizza i codici
Ordine
Informazioni correlate
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità