Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Fmoc-L-phenylalanine ≥98%
Fornitore: Alfa Aesar
Synonyms: Fmoc-Phe-OHN-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanineN-α-Fmoc-L-Phenylalanine
Formula: C₂₄H₂₁NO₄
Peso molecolare: 387,4 g/mol
Punto di fusione: 180…185 °C
MDL Number: MFCD00037128
CAS Number: 35661-40-6
EINECS: 252-661-1
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
25 g B21210.14
Codice articolo fornitore: B21210.14
Codice articolo locale: ALFAB21210.14
5 g B21210.06
Codice articolo fornitore: B21210.06
Codice articolo locale: ALFAB21210.06
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Punto di fusione 180-185°
Peso formula 387.44
CAS No. 35661-40-6
Purezza 98+%
Temperatura di conservazione 2°C to 8°C
Formula molecolare C24H21NO4
N. MDL MFCD00037128
Rotazione ottica -40° (c=1 in DMF)
Riferimento Beilstein 3597808
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità