Fmoc-D-phenylalanine
Fornitore: Novabiochem (Part of Merck)
04-13-1030-25EA 308 EUR InStock
04-13-1030-25 04-13-1030-5
Fmoc-D-phenylalanine
Fmoc-D-phenylalanine
Formula: C₂₄H₂₁NO₄
Peso molecolare: 387,4 g/mol
MDL Number: MFCD00062955
CAS Number: 86123-10-6
EINECS: 000-000-0
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità