Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Fmoc-D-phenylalanine ≥98%
Fornitore: Alfa Aesar
Formula: C₂₄H₂₁NO₄
Peso molecolare: 387,4 g/mol
Punto di fusione: 181…185 °C
MDL Number: MFCD00062955
CAS Number: 86123-10-6
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 g B21689.03
Codice articolo fornitore: B21689.03
Codice articolo locale: ALFAB21689.03
25 g B21689.14
Codice articolo fornitore: B21689.14
Codice articolo locale: ALFAB21689.14
5 g B21689.06
Codice articolo fornitore: B21689.06
Codice articolo locale: ALFAB21689.06
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Punto di fusione 181-185°
Peso formula 387.44
CAS No. 86123-10-6
Purezza 98%
Temperatura di conservazione 2°C to 8°C
Formula molecolare C24H21NO4
N. MDL MFCD00062955
Rotazione ottica +40° (c=1 in DMF)
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità