Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login
Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.

Chlordane 100 µg/ml in hexane

Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM



 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Chlordane 100 µg/ml in hexane 1 PROOU-PP-151-1
Codice articolo fornitore: U-PP-151-1
Codice articolo locale: PROOU-PP-151-1

Specifiche

Descrizione Chlordane
CAS No. 57-74-9
Formula C₁₀H₆Cl₈
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità