Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine ≥99%
Fornitore: Alfa Aesar
Attenzione
Formula: C₁₂H₁₇NO
Peso molecolare: 191,27
Punto di ebollizione: 140…142 °C (6 mmHg)
Densità: 1,056
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023734
CAS Number: 14813-01-5
EINECS: 238-881-0
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 g L16375.03
Codice articolo fornitore: L16375.03
Codice articolo locale: ALFAL16375.03
5 g L16375.06
Codice articolo fornitore: L16375.06
Codice articolo locale: ALFAL16375.06
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Peso formula 191.27
CAS No. 14813-01-5
Purezza 99%
Indice di rifrazione 1.5480
Punto di infiammabilità >110°(230°F)
Punto di ebollizione 140-142°/6mm
Formula molecolare C12H17NO
N. MDL MFCD00023734
Riferimento Beilstein 135964
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità