A causa della attività di  manutenzione del sistema,  il prezzo a voi riservato e la disponibilità del prodotto non saranno visibili  dalle ore 01:00 a.m. CET di sabato alle ore 0:30 a.m. CET di lunedì. Eventuali ordini effettuati saranno processati una volta che la manutenzione è stata completata.
Tricyclohexylphosphine 18% in toluene
Fornitore: TCI EUROPE
TCIAT1165-25MLEA 75 EUR InStock
TCIAT1165-500ML TCIAT1165-25ML
Tricyclohexylphosphine 18% in toluene
Tricyclohexylphosphine
Formula: C₁₈H₃₃P
Peso molecolare: 280,43 g/mol
Punto di ebollizione: 132 a 134 °C (0,02 torr)
Punto di fusione: 78 °C
Densità: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: -20°C
MDL Number: MFCD00003853
CAS Number: 2622-14-2
EINECS: 220-069-2
UN: 1294
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Ordine
Informazioni correlate
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità