Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Isosorbide in soluzione acquosa ≥75%
Fornitore: U.S. Pharmacopeia
Formula: C₆H₁₀O₄
Peso molecolare: 146,14
MDL Number: MFCD00064827
CAS Number: 652-67-5
EINECS: 211-492-3
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Bottiglia di vetro 1 g USPH1352008
Codice articolo fornitore: 1352008
Codice articolo locale: USPH1352008
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità