Gallium indium alloy (75.5:24.5 w%), eutectic ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Alfa Aesar
Attenzione
12478.03EA 25.5 EUR InStock
12478.03 12478.09 12478.18
Gallium indium alloy (75.5:24.5 w%), eutectic ≥99.99% (metals basis)
Gallium indium alloy (75.5:24.5 w%), eutectic
Punto di fusione: 15,7 °C
Densità: 6,2
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144387
CAS Number: 56451-02-6
EINECS: 231-163-8
UN: 1760
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Ordine
Informazioni correlate
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità