Stampa…
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers) ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B23435.22EA 108 EUR
B23435.22 B23435.14
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers) ≥97%
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers)
Formula: C₇H₁₅N
Peso molecolare: 113,20 g/mol
Punto di ebollizione: 142…146 °C
Densità: 0,830
Flash Pt: 32 °C (89 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005996
CAS Number: 35794-11-7
EINECS: 252-730-6
ADR: 3,III