Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) cis- and trans- mixture ≥90%
Fornitore: Acros Organics
Attenzione
ACRO332650010EA 516.7 EUR InStock
ACRO332650010 ACRO332650500 ACRO332650050 ACRO332652500
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) cis- and trans- mixture ≥90%
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers)
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Peso molecolare: 192,21
Punto di ebollizione: 96 °C (0,5 mmHg)
Densità: 1,12
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005123
CAS Number: 121-39-1
EINECS: 204-467-3
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5165 to 1.5205 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Ordine
Informazioni correlate
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità