Stampa…
Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) ≥98%
Fornitore: Alfa Aesar
B23654.0BEA 186 EUR
B23654.0B B23654.18 B23654.30
Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) ≥98%
Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers)
Formula: C₁₂H₁₄O₃
Peso molecolare: 206,24
Punto di ebollizione: 272…275 °C
Densità: 1,044
Flash Pt: 134 °C (273 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022338
CAS Number: 77-83-8
EINECS: 201-061-8