Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Tartrate, soluzione standard, 1.000 mg/l (CH(OH)COO-)2 in acqua Standard monoelemento per cromatografia ionica
Fornitore: ACSD
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Concentrazione Matrice Conf Codice catalogo VWR Quantità
Tartrato, soluzione standard 1000 mg/l H₂O 100 ml ACSDH049.W.L1
Codice articolo fornitore: H049.W.L1
Codice articolo locale: ACSDH049.W.L1
Tartrato, soluzione standard 1000 mg/l H₂O 500 ml ACSDH049.W.L5
Codice articolo fornitore: H049.W.L5
Codice articolo locale: ACSDH049.W.L5
Tartrato, soluzione standard 1000 mg/l H₂O 250 ml ACSDH049.W.L25
Codice articolo fornitore: H049.W.L25
Codice articolo locale: ACSDH049.W.L25
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità