Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Bis(triphenylphosphine)nickel(II) iodide
Fornitore: Alfa Aesar
Pericolo
Formula: C₃₆H₃₀I₂NiP₂
Peso molecolare: 837,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015866
CAS Number: 82308-17-6
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
10 g 18869.09
Codice articolo fornitore: 18869.09
Codice articolo locale: ALFA18869.09
2 g 18869.04
Codice articolo fornitore: 18869.04
Codice articolo locale: ALFA18869.04
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Sensibilità Air & Light Sensitive
Peso formula 837.08
CAS No. 82308-17-6
Forma fisica Crystalline powder
Formula molecolare C36H30I2NiP2
N. MDL MFCD00015866
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità