A causa della attività di  manutenzione del sistema,  il prezzo a voi riservato e la disponibilità del prodotto non saranno visibili  dalle ore 01:00 a.m. CET di sabato alle ore 0:30 a.m. CET di lunedì. Eventuali ordini effettuati saranno processati una volta che la manutenzione è stata completata.
Reinecke's salt, BAKER ANALYZED® ACS, J.T. Baker®
Fornitore: Avantor Performance Materials
1388.0025EA 297.3 EUR InStock
1388.0025
Reinecke's salt, BAKER ANALYZED® ACS, J.T. Baker®
Reinecke's salt
Formula: C₄H₁₀CrN₇S₄
MDL Number: MFCD00151654
CAS Number: 13573-16-5
EINECS: 237-003-3
Visualizza i codici
Meets ACS Specifications
Assay min. 93.0 %
Insoluble in Dilute HCl max. 0.05 %
Sensitivity passes test
Ordine
Informazioni correlate
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità