Hexaammineruthenium trichloride 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
ACRO363340010EA
155
EUR
ACRO363340010
ACRO363340050
ACRO363342500
Hexaammineruthenium trichloride 98%
Hexaammineruthenium trichloride
Formula:
H₁₈Cl₃N₆Ru Peso molecolare: 309,61 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00011478 CAS Number: 14282-91-8 EINECS: 238-176-8 ADR: 6.1,III |
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Elemental Analysis | ≥97.5 % |